Principaux documents
656674
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-bromophenyl)phenylamino]biphenyl
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H26Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
646.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Forme
solid
Pf
103-135 °C (polymorphic)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccc(Br)cc6
InChI
1S/C36H26Br2N2/c37-29-15-23-35(24-16-29)39(31-7-3-1-4-8-31)33-19-11-27(12-20-33)28-13-21-34(22-14-28)40(32-9-5-2-6-10-32)36-25-17-30(38)18-26-36/h1-26H
Clé InChI
KKZPWVLMUUASEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable