Principaux documents
656186
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorohydrocinnamic acid
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
89-93 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves