Principaux documents
655813
Sigma-Aldrich
6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-(Benzo[1,3]dioxol-5-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
117-122 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H9NO3/c15-7-10-2-1-3-11(14-10)9-4-5-12-13(6-9)17-8-16-12/h1-7H,8H2
Clé InChI
XITSUEJTFNGOIW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable