Principaux documents
655783
Sigma-Aldrich
6-(4-Methoxyphenyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
82-85 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C13H11NO2/c1-16-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-3-11(9-15)14-13/h2-9H,1H3
Clé InChI
JLUDQJVIZSPJFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable