Principaux documents
655430
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine oxide, polymer-bound
200-400 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g P loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
5 G
552,00 €
552,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
552,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
552,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Réticulation
2 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Ampleur du marquage
2.5-3.0 mmol/g P loading
Taille des particules
200-400 mesh
Groupe fonctionnel
phosphine
Application
Dehydrating reagent
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable