Key Documents
655279
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Dimethoxycinnamamide
97%
Synonyme(s) :
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-trans-2-propenamide
About This Item
Formule linéaire :
(H3CO)2C6H3CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
168-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1cc(OC)ccc1OC)C(N)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-14-9-4-5-10(15-2)8(7-9)3-6-11(12)13/h3-7H,1-2H3,(H2,12,13)/b6-3+
Clé InChI
LNVZPQDKKCSROU-ZZXKWVIFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable