Principaux documents
654418
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)(1,3,5-cyclooctatriene)ruthenium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H22Ru
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
88-94 °C
Chaîne SMILES 
[Ru].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CC=CC=C2
Application
A key precursor for the preparation of stabilized Ru nanoparticles and highly selective catalyst for amine alkylations, [2+2] cycloadditions, and enyne generation.