Principaux documents
653950
Sigma-Aldrich
trans-6-Chloro-1-hexen-1-ylboronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
(E)-6-Chloro-1-hexenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22BClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Pf
38-42 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCCCCl
InChI
1S/C12H22BClO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10-14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b9-7+
Clé InChI
FNDLLXXDZTUGLB-VQHVLOKHSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves