Key Documents
653942
Sigma-Aldrich
(trans)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
96%
Synonyme(s) :
(E)-2-Cyclopropylvinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H19BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
90-95 °C/3-4 mmHg (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\C2CC2
InChI
1S/C11H19BO2/c1-10(2)11(3,4)14-12(13-10)8-7-9-5-6-9/h7-9H,5-6H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
FCWYPDPDAZGFRJ-BQYQJAHWSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C