Documents
65373
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Mtr chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H13ClO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.73
Numéro Beilstein :
4867665
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl chloride, ≥95.0% (HPLC)
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Composition
sulfur content, 12.2-13.5%
Pf
57-61 °C
Application(s)
peptide synthesis
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO3S/c1-6-5-9(14-4)7(2)8(3)10(6)15(11,12)13/h5H,1-4H3
Clé InChI
DWLYVEYCCPEHLX-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Protecting group reagent for amines especially ω-amine in arginine
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
M. Wakimasu et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2766-2766 (1982)