Key Documents
653616
Sigma-Aldrich
tert-Amyl methyl-d3 ether
99 atom % D, 97% (CP)
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylpropyl methyl-d3 ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6D3H11O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
97% (CP)
Point d'ébullition
85-86 °C (lit.)
Densité
0.793 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i4D3
Clé InChI
HVZJRWJGKQPSFL-GKOSEXJESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup