Documents
652628
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-5-chloro-3-iodobenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(I)(NH2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
66-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(Cl)cc(I)c1N
InChI
1S/C8H7ClINO2/c1-13-8(12)5-2-4(9)3-6(10)7(5)11/h2-3H,11H2,1H3
Clé InChI
VTDNWMZYPVQPCN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges