Principaux documents
652547
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-azabicyclo[3.3.0]octane-3-carboxylate hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H19NO2 ·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.78
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
178-182 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
phenyl
Chaîne SMILES 
Cl[H].O=C(OCc1ccccc1)C2CC3CCCC3N2
InChI
1S/C15H19NO2.ClH/c17-15(18-10-11-5-2-1-3-6-11)14-9-12-7-4-8-13(12)16-14;/h1-3,5-6,12-14,16H,4,7-10H2;1H
Clé InChI
HLXCXOQXUDRJLF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable