Principaux documents
650156
Sigma-Aldrich
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14ClFN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5470 (lit.)
Densité
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
Clé InChI
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup