Documents
649481
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H8ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
124-125 °C/7 mmHg (lit.)
Pf
58-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc(C)nc(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-5-3-6(8(11)12-2)4-7(9)10-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
BDWMGYZSQKGUFA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves