Key Documents
648949
Sigma-Aldrich
2-(2-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
96%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4C(CH3)(OH)C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Densité
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)(C#C)c1ccccc1F
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-6-4-5-7-9(8)11/h1,4-7,12H,2H3
Clé InChI
OLJDZKKBLLNDGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup