Principaux documents
647462
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Piperidino-1,1,2-triphenylethanol
97%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α,α,β-Triphenyl-1-piperidineethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H27NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
159-163 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OC([C@H](N1CCCCC1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H27NO/c27-25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24(21-13-5-1-6-14-21)26-19-11-4-12-20-26/h1-3,5-10,13-18,24,27H,4,11-12,19-20H2/t24-/m1/s1
Clé InChI
BCFJVZGZDXPFBN-XMMPIXPASA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves