Key Documents
647365
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(OH)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
139-143 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
chloro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(O)c1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7-5(4-9)2-1-3-6(7)10/h1-4,10H
Clé InChI
SEEAPLJEIJXFFU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Christoph Staudinger et al.
The Analyst, 144(7), 2393-2402 (2019-02-26)
New aza-BODIPY pH indicators with spectral properties modulated solely by photoinduced electron transfer (PET) are presented. The pH sensitive hydroxyl group is located in the meta-position of a phenyl substituent with respect to the aza-BODIPY core, which eliminates the conjugation