Documents
646334
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-iodotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(I)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5800 (lit.)
Point d'ébullition
122-125 °C/30 mmHg (lit.)
Densité
1.833 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(F)c(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
XJWZEEGCMBQBNG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup