Key Documents
646326
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-ethoxypyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
32-36 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-2-10-7-4-3-6(8)5-9-7/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
WQXZKMUZWPUZGL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F
Point d'éclair (°C)
103 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves