Documents
644838
Sigma-Aldrich
5-Cyclopropylisoxazole-4-carboxylic acid
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
161-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnoc1C2CC2
InChI
1S/C7H7NO3/c9-7(10)5-3-8-11-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
Clé InChI
KIJMAOMSRMPYIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves