Principaux documents
644455
Sigma-Aldrich
Heptane
purification grade, 99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Beilstein:
1730763
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Qualité:
purification grade
Essai:
99%
pb:
98 °C (lit.)
Pression de vapeur:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purification grade
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Limite d'explosivité
7 %
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup