Principaux documents
644226
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylbenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5430 (lit.)
pb
77-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
Clé InChI
GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable