644218
Poly(2,5-bis(1,4,7,10-tetraoxaundecyl)-1,4-phenylenevinylene)
Synonyme(s) :
BTEM-PPV, Poly(2,5-bis(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)-1,4-phenylenevinylene), Poly[2,5-bis(triethoxymethoxy)-1,4-phenylene vinylene]
About This Item
Forme
solid
Fluorescence
λex 286 nm; λem 433 nm in chloroform
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable