643394
Titanium(III) chloride solution
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Synonyme(s) :
Titanium trichloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: titanium
Concentration
~10 wt. % in 20-30 wt. % hydrochloric acid
Densité
1.192 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Application
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter