Principaux documents
64297
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulfonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO3CH2CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.13
Beilstein:
1863049
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.367
Densité
1.513 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O3S/c1-10(7,8)9-2-3(4,5)6/h2H2,1H3
Clé InChI
ICECLJDLAVVEOW-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reagent for 2,2,2-trifluoroethylations, e.g. ether formation
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
F. Camps et al.
Synthesis, 727-727 (1980)