Principaux documents
642207
Sigma-Aldrich
trans-3-Bromo-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
60-64 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
nitro
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
Clé InChI
NWHBBZILZXZIBO-SNAWJCMRSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves