Documents
642177
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
112-116 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Clé InChI
GLJATYFHELDGEA-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves