Key Documents
641820
Sigma-Aldrich
Allyl(diethylamino)dimethylsilane
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21NSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.4380 (lit.)
Point d'ébullition
78-81 °C/46 mmHg (lit.)
Densité
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CC)[Si](C)(C)CC=C
InChI
1S/C9H21NSi/c1-6-9-11(4,5)10(7-2)8-3/h6H,1,7-9H2,2-5H3
Clé InChI
AGFVQXSUESKCTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.1 °F
Point d'éclair (°C)
-9.4 °C