641804
Perylene-66
Dye content 40 %
Synonyme(s) :
Dibenzthiopheno-perylene -N,N′-dicyclohexylimide
About This Item
Produits recommandés
Composition
Dye content, 40%
λmax
549 nm
Chaîne SMILES
O=C1N(C2CCCCC2)C(=O)c3c4sc5ccccc5c4c6c7ccc8C(=O)N(C9CCCCC9)C(=O)c%10c8c7c(c%11ccc1c3c6%11)c%12sc%13ccccc%13c%10%12
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable