Principaux documents
641677
Sigma-Aldrich
Holmium(III) phosphate
Synonyme(s) :
Phosphoric acid holmium salt
About This Item
Formule linéaire :
HoPO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.90
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Chaîne SMILES 
[Ho+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ho.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Clé InChI
ZFEZZRFBMNCXLQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wouter Bult et al.
Pharmaceutical research, 29(3), 827-836 (2011-11-10)
The clinical application of holmium acetylacetonate microspheres (HoAcAcMS) for the intratumoral radionuclide treatment of solid malignancies requires a thorough understanding of their stability. Therefore, an in vitro and an in vivo stability study with HoAcAcMS was conducted. HoAcAcMS, before and