Principaux documents
640603
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 3-amino-p-toluate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Beilstein:
2088611
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
113-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clé InChI
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable