Principaux documents
640336
Sigma-Aldrich
Pentabromobenzyl methacrylate
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H7Br5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
95%
Forme
solid
Pf
143-150 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C11H7Br5O2/c1-4(2)11(17)18-3-5-6(12)8(14)10(16)9(15)7(5)13/h1,3H2,2H3
Clé InChI
QJCKBPDVTNESEF-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.