Principaux documents
640018
Sigma-Aldrich
Poly(2-chlorostyrene)
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H4Cl)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.610 (lit.)
Température de transition
Tg (DSC) 103 °C (onset)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.