Principaux documents
639605
Sigma-Aldrich
4-Isobutoxyphenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H15BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
99-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-8(2)7-14-10-5-3-9(4-6-10)11(12)13/h3-6,8,12-13H,7H2,1-2H3
Clé InChI
UCIPLLNDFCCBAC-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable