638943
L-(+)-2-Chlorophenylglycine
95%
Synonyme(s) :
L-2-Chlorophenylglycine, (S)-α−Amino-(2-chlorophenyl)acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D 79.0 to 90.0°, c = 1 in methanol
[α]20/D +79°, c = 1% in chloroform
Pf
182-187 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
N[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H8ClNO2/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
LMIZLNPFTRQPSF-ZETCQYMHSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable