Documents
637777
Sigma-Aldrich
1-(2,4-Dichlorophenyl)biguanide hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9Cl2N5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
259.5-263.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H9Cl2N5.ClH/c9-4-1-2-6(5(10)3-4)14-8(13)15-7(11)12;/h1-3H,(H6,11,12,13,14,15);1H
Clé InChI
OSGGBIXVZCEAHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable