Key Documents
637653
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
141-145 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1noc(C)c1C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
IJEUISLJVBUNRE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable