Principaux documents
637556
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-cyclohexylglycinol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H25NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +13°, c = 1% in chloroform
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
83-87 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)C1CCCCC1
InChI
1S/C13H25NO3/c1-13(2,3)17-12(16)14-11(9-15)10-7-5-4-6-8-10/h10-11,15H,4-9H2,1-3H3,(H,14,16)/t11-/m0/s1
Clé InChI
YNBRORWNNGUYQA-NSHDSACASA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable