Principaux documents
637033
Sigma-Aldrich
1,4-Didodecyl-2,5-diiodobenzene
Synonyme(s) :
2,5-Didodecyl-1,4-diiodobenzene, 2,5-Dilauryl-1,4-diiodobenzene
1 G
170,00 €
170,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
170,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H52I2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
170,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
~70 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCc1cc(I)c(CCCCCCCCCCCC)cc1I
InChI
1S/C30H52I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-27-25-30(32)28(26-29(27)31)24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25-26H,3-24H2,1-2H3
Clé InChI
BONMOXZHNZXHRN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable