Key Documents
636606
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4′-fluorodiphenyl ether
97%
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4OC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5869
Point d'ébullition
220 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
33-37 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(Oc2cccc(Br)c2)cc1
InChI
1S/C12H8BrFO/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11/h1-8H
Clé InChI
ADGMRCLDJLCOKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable