Principaux documents
636568
Sigma-Aldrich
Acrylamide-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Propenamide-2,3,3-d3
About This Item
Formule linéaire :
D2C=CDCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
125 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
82-86 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C(N)=O
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1D2,2D
Clé InChI
HRPVXLWXLXDGHG-FUDHJZNOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Mohammad Rizwan Khan et al.
Scientific reports, 7, 41995-41995 (2017-02-06)
The present work describes the outcomes of the assessment on acrylamide contents in a number of thermally treated foods (Arabic coffee Qahwa, coffee and tea) obtained from the Saudi Arabian markets. A total of 56 food samples of different brands
Demetris Kafouris et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(10), 1928-1939 (2018-08-28)
The determination of acrylamide in potato products, bakery products and coffee, and the human dietary exposure is reported. The method reported is based on a single extraction step with water, followed by the clean-up of the extract using solid phase