Principaux documents
635839
Sigma-Aldrich
3-(Diethoxymethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5050 (lit.)
pb
160 °C/35 mmHg (lit.)
Densité
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ether
Chaîne SMILES 
CCOC(OCC)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-14-12(15-4-2)11-7-5-6-10(8-11)9-13/h5-9,12H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZNUTVQHYWZPSSR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup