Principaux documents
635731
Sigma-Aldrich
3-(2-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
Synonyme(s) :
3-(2′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H4OCH2C6H4ClB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
153-158 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cccc(OCc2ccccc2Cl)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-13-7-2-1-4-10(13)9-18-12-6-3-5-11(8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clé InChI
XHGOCNFADOJUMW-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable