Principaux documents
635650
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C6H4ICH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Impuretés
1-3% inorganic chloride and iodide
Densité
1.025 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H6I.BrH.Zn/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
CYLNVPVVESOXDT-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup