Principaux documents
634905
Sigma-Aldrich
4′-Ethoxy-2′-hydroxy-3′-methylacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OC6H2(CH3)(OH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
50-54 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(C(C)=O)c(O)c1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-14-10-6-5-9(8(3)12)11(13)7(10)2/h5-6,13H,4H2,1-3H3
Clé InChI
JZJNFRYRYWLJBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges