Documents
634883
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
55.5-59.5 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves