634816
4-(Methylthio)benzyl bromide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
43-47 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CSc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
QDLKMRTVELBKFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges