Documents
634050
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indole
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-1-TBDMS-1H-indole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H20BrNSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.574
Point d'ébullition
158 °C/0.10 mmHg
Densité
1.224 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
Clé InChI
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable