Principaux documents
633976
Sigma-Aldrich
Nickel chromium oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), 99.6% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nickel chromite
About This Item
Formule linéaire :
NiCr2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.68
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
99.6% trace metals basis
Forme
nanopowder
Taille des particules
<25 nm (XRD)
<50 nm (BET)
Chaîne SMILES 
[Ni++].[O-][Cr]=O.[O-][Cr]=O
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :